Learn More
Ácido 6-cloro-2H-cromeno-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10563212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10563212 1 g 1 g
10168504 5 g 5 g
10344292 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10563212 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDR03723DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 83823-06-7
Fórmula molecular C10H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 210.613
Número MDL MFCD00052362
Clave InChI ZRCGKWSNRRTAJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6-chloro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro, maybridge1_005975, acmc-20alzg, chlorochromenecarboxylicacid, #, 6-chloro 2h-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic
PubChem CID 596929
Nombre IUPAC ácido 6-cloro-2H-cromeno-3-carboxílico
SMILES C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-chloro-2H-chromene-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.62
Porcentaje de pureza 97%