Learn More
Ácido 6-cloro-2H-cromen-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11465463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465463 1 g 1 g
11475463 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465463 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13425.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83823-06-7
Fórmula molecular C10H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 210.613
Número MDL MFCD00052362
Clave InChI ZRCGKWSNRRTAJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6-chloro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro, maybridge1_005975, acmc-20alzg, chlorochromenecarboxylicacid, #, 6-chloro 2h-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic
PubChem CID 596929
Nombre IUPAC ácido 6-cloro-2H-cromeno-3-carboxílico
SMILES C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2H-chromene-3-carboxylic acid
Punto de fusión 240°C to 246°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4426673
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.62
Porcentaje de pureza 97%