Learn More
6-cloro-2-metil-4-(2-fluorofenil)quinazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline |
| CAS | 119401-13-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 H10 Cl F N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Quinazoline, 6-chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-, 6-Chloro-2-methyl-4-(2-fluorophenyl)quinazoline, Midazolam Imp. H (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10ClFN2/c1-9-18-14-7-6-10(16)8-12(14)15(19-9)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc3n1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-(2-fluorofenil)-2-metilquinazolina |
| Peso molecular (g/mol) | 272.7 |
| Mostrar más |