Learn More
6-cloro-2-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1,3-diona, TRC
Código de producto. 30363248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363248 50 mg -
30352616 5 mg -
30349461 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37229550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129689-05-0
Fórmula molecular C10H8NO2Cl
Peso molecular (g/mol) 209.63
Nombre IUPAC 6-cloro-2-metil-4H-isoquinolina-1,3-diona
SMILES CN1C(=O)Cc2cc(Cl)ccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-chloro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClNO2/c1-12-9(13)5-6-4-7(11)2-3-8(6)10(12)14/h2-4H,5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0244