Learn More
Ácido 6-cloro-2-metoxipiridina-3-borónico, TRC
Código de producto. 30356361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356361 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30356361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4279401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2-methoxypyridine-3-boronic Acid
CAS 1072946-50-9
Fórmula molecular C6H7BClNO3
Cantidad 1 g
Sinónimo B-(6-Chloro-2-methoxy-3-pyridinyl)boronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7BClNO3/c1-12-6-4(7(10)11)2-3-5(8)9-6/h2-3,10-11H,1H3
SMILES OB(O)C1=C(OC)N=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC Ácido (6-cloro-2-metoxipiridin-3-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 187.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0208