Learn More
6-cloro-2-metoxi-7-desazapurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-methoxy-7-deazapurine |
| CAS | 90057-08-2 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl N3 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClN3O/c1-12-7-10-5(8)4-2-3-9-6(4)11-7/h2-3H,1H3,(H,9,10,11) |
| SMILES | COc1nc(Cl)c2cc[nH]c2n1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-metoxi-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 183.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0199 |