Learn More
6-cloro-2-yodo-9-(2',3',5'-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)purina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-iodo-9-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine |
| CAS | 5987-76-8 |
| Fórmula molecular | C16 H16 Cl I N4 O7 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16ClIN4O7/c1-6(23)26-4-9-11(27-7(2)24)12(28-8(3)25)15(29-9)22-5-19-10-13(17)20-16(18)21-14(10)22/h5,9,11-12,15H,4H2,1-3H3/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(Cl)nc(I)nc23 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-(6-cloro-2-yodopurin-9-il)oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 538.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 537.9752 |