Learn More
6-Cloro-2-hidroxi-3-metil-4H-cromen-4-ona, TRC
Código de producto. 30349900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349900 500 mg -
30362463 100 mg 100 miligramos
30356561 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30349900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC588250500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 197504-51-1
Fórmula molecular C10H7O3Cl
Peso molecular (g/mol) 210.61
Nombre IUPAC 6-cloro-4-hidroxi-3-metilcromo-2-una
SMILES CC1=C(O)c2cc(Cl)ccc2OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2-hydroxy-3-methyl-4H-chromen-4-one
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7ClO3/c1-5-9(12)7-4-6(11)2-3-8(7)14-10(5)13/h2-4,12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0084