Learn More
6-Cloro-2-hexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490298 5 g 5 g
15400308 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53462.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10226-30-9 | C6H11ClO | 134.603 g/mol
6-Chloro-2-hexanone in the synthesis of the keto analogs began with 6-chloro-2-hexanone. Substituted 7-(oxoalkyl)theophyllines were synthesized by alkylation of the respective theophyllines with 6-chloro-2-hexanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-cloro-2-hexanona en la síntesis de los ceto-análogos comenzó con la 6-cloro-2-hexanona. Las 7-(oxoalquil)teofilinas sustituidas fueron sintetizadas por alquilación de las teofilinas respectivas con 6-cloro-2-hexanona.
Solubilidad
Insoluble en agua, soluble en cloroformo (cloroformo, carbono), n-heptano, etanol, butanol, etc.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10226-30-9
Fórmula molecular C6H11ClO
Peso molecular (g/mol) 134.603
Número MDL MFCD00191625
Clave InChI CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2-hexanone, 1-chloro-5-hexanone, 2-hexanone, 6-chloro, 1-chlorohexan-5-one, 1-chlorohexane-5-one, 4-chlorobutyl methyl ketone, chlorohexanone, 1-chloro-hexan-5-one, 6-chloro-hexan-2-one, 6-chloranylhexan-2-one
PubChem CID 82468
Nombre IUPAC 6-clorohexan-2-ona
SMILES CC(=O)CCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2-hexanone
Densidad 1.02
Punto de ebullición 86°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (196°F)
Índice de refracción 1.4435
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water,soluble in chloroform (chloroform,carbon),n-heptane,ethanol,butanol,etc.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.61
Porcentaje de pureza 98%