Learn More
6-Chloro-2-hexanone, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10576631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10576631 5 g 5 g
10245811 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10576631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 343690050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10226-30-9
Fórmula molecular C6H11ClO
Peso molecular (g/mol) 134.603
Número MDL MFCD00191625
Clave InChI CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2-hexanone, 1-chloro-5-hexanone, 2-hexanone, 6-chloro, 1-chlorohexan-5-one, 1-chlorohexane-5-one, 4-chlorobutyl methyl ketone, chlorohexanone, 1-chloro-hexan-5-one, 6-chloro-hexan-2-one, 6-chloranylhexan-2-one
PubChem CID 82468
Nombre IUPAC 6-clorohexan-2-ona
SMILES CC(=O)CCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2-hexanone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal H3CCO(CH2)4Cl
Índice de refracción 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.61
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid