Learn More
6-Cloro-2-fluoropurina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485540 500 mg 500 miligramos
11475540 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485540 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25825.ME
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1651-29-2 | Molecular Formula: C5H2ClFN4 | Molecular Weight: 172.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1651-29-2
Fórmula molecular C5H2ClFN4
Peso molecular (g/mol) 172.55
Número MDL MFCD02183557
Clave InChI UNRIYCIDCQDGQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2-fluoropurine, 6-chloro-2-fluoro-9h-purine, 2-fluoro-6-chloropurine, 6-chloro-2-fluoro-purine, cfp, 1jdj, pubchem9261, acmc-1c2uh, 2-fluoro,6-chloro-purine, 2-fluoro-6-chloro-purine
PubChem CID 5287914
Nombre IUPAC 6-cloro-2-fluoro-7H-purina
SMILES FC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2-fluoropurine
Punto de fusión 151°C to 153°C
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.55
Porcentaje de pureza 97%