Learn More
6-Cloro-2-fluoro-3-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11396819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396819 5 g 5 g
11386819 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26757.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 702640-48-0
Fórmula molecular C7H7ClFN
Peso molecular (g/mol) 159.59
Número MDL MFCD06660187
Clave InChI QXHIYPYDZBWKFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-methyl-6-fluoroaniline, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl-aniline, 6-chloro-2-fluoro-3-methylphenylamine, 6-chloranyl-2-fluoranyl-3-methyl-aniline, benzenamine, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl
PubChem CID 17750755
Nombre IUPAC 6-cloro-2-fluoro-3-metilanilina
SMILES CC1=C(F)C(N)=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline
Índice de refracción 1.5495
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.59
Porcentaje de pureza 97%