Learn More
6-Cloro-2-fluoro-3-metoxibenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15444627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444627 1 g 1 g
15454627 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31973.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utilizan como disolventes orgánicos.
Solubilidad
Insolubles en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017777-72-8
Fórmula molecular C8H5ClFNO
Peso molecular (g/mol) 185.58
Número MDL MFCD09832269
Clave InChI MRGPSVJVQWPCNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenecarbonitrile, 6-chloro-2-fluoro-m-anisonitrile
PubChem CID 46737506
Nombre IUPAC 6-cloro-2-fluoro-3-metoxibenzonitrilo
SMILES COC1=C(F)C(C#N)=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Punto de fusión 88°C to 92°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.59
Porcentaje de pureza 97%