Learn More
Fluoruro de 6-cloro-2-(etilamino)piridina-3-carbonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-(ethylamino)pyridine-3-carbonyl Fluoride |
| CAS | 1092523-22-2 |
| Fórmula molecular | C8H8ClFN2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClFN2O/c1-2-11-8-5(7(10)13)3-4-6(9)12-8/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCNc1nc(Cl)ccc1C(=O)F |
| Nombre IUPAC | fluoruro de 6-cloro-2-(etilamino)piridina-3-carbonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 202.61 |