Learn More
6-Cloro-2-ciclopropilamino-N-[2-cloro-4-metil-3-piridinil]-3-piridinacarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-cyclopropylamino-N-[2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl]-3-pyridinecarboxamide |
| CAS | 1797987-49-5 |
| Fórmula molecular | C15H14Cl2N4O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-N-(2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl)-2-(cyclopropylamino)-3-pyridinecarboxamide (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14Cl2N4O/c1-8-6-7-18-13(17)12(8)21-15(22)10-4-5-11(16)20-14(10)19-9-2-3-9/h4-7,9H,2-3H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22) |
| SMILES | O=C(NC1=C(Cl)N=CC=C1C)C2=CC=C(Cl)N=C2NC3CC3 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-N-(2-cloro-4-metilpiridin-3-il)-2-(ciclopropilamino)nicotinamida |
| Peso molecular (g/mol) | 337.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.05 |