Learn More
6-Cloro-2-ciclopropil-4-(trifluorometil)-quinolina, TRC
Código de producto. 30367892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367892 1 g 1 g
30366922 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3655451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 391860-73-4
Fórmula molecular C13 H9 Cl F3 N
Peso molecular (g/mol) 271.67
Sinónimo 6-Chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline, Efavirenz Related Compound C (USP)
Nombre IUPAC 6-cloro-2-ciclopropil-4-(trifluorometil)quinolina
SMILES FC(F)(F)c1cc(nc2ccc(Cl)cc12)C3CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClF3N/c14-8-3-4-11-9(5-8)10(13(15,16)17)6-12(18-11)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0376