Learn More
6-cloro-2-ciclohexil-2,3-dihidro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-sulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-cyclohexyl-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindole-5-sulfonamide |
| CAS | 3822-99-9 |
| Fórmula molecular | C14H15ClN2O4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-2-cyclohexyl-1,3-dioxo-5-isoindolinesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15ClN2O4S/c15-11-6-9-10(7-12(11)22(16,20)21)14(19)17(13(9)18)8-4-2-1-3-5-8/h6-8H,1-5H2,(H2,16,20,21) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc2C(=O)N(C3CCCCC3)C(=O)c2cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-2-ciclohexil-1,3-dioxoisoindol-5-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 342.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.0441 |