Learn More
6-Cloro-2-(clorometil)-4-fenil-quinazolina, TRC
Código de producto. 30354352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354352 1 g 1 g
30350345 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30354352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2933001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5958-24-7
Fórmula molecular C15 H10 Cl2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 305.16
Sinónimo 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-phenylquinazoline 3-Oxide, Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 6-cloro-2-(clorometil)-3-oxido-4-fenilquinazolina-3-ium
SMILES [O-][n+]1c(CCl)nc2ccc(Cl)cc2c1c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-phenylquinazoline 3-Oxide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10Cl2N2O/c16-9-14-18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(19(14)20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.017