Learn More
6-cloro-2-(clorometil)-4-(2-fluorofenil)quinazolina 3-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-(2-fluorophenyl)quinazoline 3-Oxide |
| CAS | 60656-74-8 |
| Fórmula molecular | C15H9Cl2FN2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Midazolam Impurity 29 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H9Cl2FN2O/c16-8-14-19-13-6-5-9(17)7-11(13)15(20(14)21)10-3-1-2-4-12(10)18/h1-7H,8H2 |
| SMILES | [O-][n+]1c(CCl)nc2ccc(Cl)cc2c1c3ccccc3F |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-2-(clorometil)-4-(2-fluorofenil)-3-oxidoquinazolin-3-io |
| Peso molecular (g/mol) | 323.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.0076 |