Learn More
6-cloro-2-(clorometil)-4-(2-fluorofenil)-1,2-dihidroquinazolina 3-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-(2-fluorophenyl)-1,2-dihydroquinazoline 3-Oxide |
| CAS | 60656-72-6 |
| Fórmula molecular | C15H11Cl2FN2O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Chloromethyl-4-(2-fluorophenyl)-6-chloro-1,2-dihydroquinazoline 3-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11Cl2FN2O/c16-8-14-19-13-6-5-9(17)7-11(13)15(20(14)21)10-3-1-2-4-12(10)18/h1-7,14,19H,8H2 |
| SMILES | [O-][N+]1=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc3NC1CCl |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-2-(clorometil)-4-(2-fluorofenil)-3-óxido-1,2-dihidroquinazolin-3-io |
| Peso molecular (g/mol) | 325.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.0232 |