Learn More
6-Cloro-2-benzoxazoletiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10581521 5 g Frasco de vidrio 5 g
10247130 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297300050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 22876-20-6 | Molecular Formula: C7H4ClNOS | Molecular Weight: 185.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22876-20-6
Fórmula molecular C7H4ClNOS
Peso molecular (g/mol) 185.63
Número MDL MFCD01456482
Clave InChI HAASPZUBSZGCKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-1,3-benzoxazole-2-thiol, 6-chloro-2-mercaptobenzoxazole, 6-chloro-2-benzoxazolethiol, 6-chlorobenzo d oxazole-2-thiol, 2-mercapto-6-chlorobenzoxazole, 6-chlorobenzoxazole-2 3h-thione, 6-chlorobenzo d oxazole-2 3h-thione, 6-chloro-benzooxazole-2-thiol, pubchem8714, 6-chlorobenzoxazole-2-thiol
PubChem CID 2119214
Nombre IUPAC 6-cloro-3H-1,3-benzoxazol-2-tiona
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)OC(=S)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2-benzoxazolethiol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 229.0°C to 232.0°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in solutions of bases,soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.63
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o agujas