Learn More
6-cloro-2-(6-metil-3-piridinil)-3-[4-(metilsulfonil)fenil]-1,8-naftiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-(6-methyl-3-pyridinyl)-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,8-naphthyridine |
| CAS | 646459-41-8 |
| Fórmula molecular | C21 H16 Cl N3 O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,8-Naphthyridine, 6-chloro-2-(6-methyl-3-pyridinyl)-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, 6-Chloro-2-(6-methyl-3-pyridyl)-3-(4-methylsulfonylphenyl)-1,8-naphthyridine, Naphthyridine Etoricoxib |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H16ClN3O2S/c1-13-3-4-15(11-23-13)20-19(10-16-9-17(22)12-24-21(16)25-20)14-5-7-18(8-6-14)28(2,26)27/h3-12H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cn1)c2nc3ncc(Cl)cc3cc2c4ccc(cc4)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-2-(6-metilpiridin-3-il)-3-(4-metilsulfonilfenil)-1,8-naftiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 409.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.0652 |