Learn More
6-cloro-2-(4-hidroxifenoxi)quinoxalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-(4-hydroxyphenoxy)quinoxaline |
| CAS | 76578-79-5 |
| Fórmula molecular | C14H9ClN2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenol, 4-[(6-Chloroquinoxalin-2-yl)oxy]phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9ClN2O2/c15-9-1-6-12-13(7-9)16-8-14(17-12)19-11-4-2-10(18)3-5-11/h1-8,18H |
| SMILES | Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(6-cloroquinoxalin-2-il)oxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 272.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.0353 |