Learn More
6-cloro-2,4-dimetilnicotinonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2,4-dimethylnicotinonitrile |
| CAS | 101251-72-3 |
| Fórmula molecular | C8H7N2Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClN2/c1-5-3-8(9)11-6(2)7(5)4-10/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=CC(=NC(=C1C#N)C)Cl |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-2,4-dimetilpiridina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 166.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0298 |