Learn More
6-Cloro-2,4-dimetoxipirimidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440287 5 g 5 g
11430287 1 g 1 g
11450287 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21696.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6320-15-6 | C6H7ClN2O2 | 174.58 g/mol
It is used in the synthesis of silyl and stannyl pyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de pirimidina de sililo y de estannilo.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo y metanol.
Notas
Higroscópica. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6320-15-6
Fórmula molecular C6H7ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 174.58
Número MDL MFCD00006068
Clave InChI JHNRTJRDRWKAIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2,4-dimethoxypyrimidine, 2,4-dimethoxy-6-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2,6-dimethoxy, 4-chloro-2,6-dimethoxy-pyrimidine, pubchem16350, acmc-209ndu, 4-chlor-2,6-dimethoxypyrimidin, 4-chloro-2,6-dimethoxypyrimidin, 2,6-dimethoxy-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-dimethixypyrimidine
PubChem CID 80600
Nombre IUPAC 4-cloro-2,6-dimetoxipirimidina
SMILES COC1=CC(Cl)=NC(OC)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
Punto de fusión 71°C to 73°C
Cantidad 5 g
Beilstein 137581
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethyl acetate and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.59
Porcentaje de pureza ≥98%