Learn More
6-Cloro-2-(4-clorofenil)-N,N-dimetilimidazo[1,2-a]piridina-3-metanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethylimidazo[1,2-a]pyridi |
| CAS | 365213-33-8 |
| Fórmula molecular | C16 H15 Cl2 N3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15Cl2N3/c1-20(2)10-14-16(11-3-5-12(17)6-4-11)19-15-8-7-13(18)9-21(14)15/h3-9H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)Cc1c(nc2ccc(Cl)cn12)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | 1-[6-cloro-2-(4-clorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-N,N-dimetilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 320.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.0643 |