Learn More
6-cloro-2-(4-clorofenil)imidazo[1,2-a]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 88964-99-2 |
| Fórmula molecular | C13 H8 Cl2 N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8Cl2N2/c14-10-3-1-9(2-4-10)12-8-17-7-11(15)5-6-13(17)16-12/h1-8H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)c2cn3cc(Cl)ccc3n2 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-2-(4-clorofenil)imidazo[1,2-a]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 263.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.0065 |