Learn More
6-Cloro-2-(4-clorofenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonit |
| CAS | 82626-72-0 |
| Fórmula molecular | C15 H9 Cl2 N3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H9Cl2N3/c16-11-3-1-10(2-4-11)15-13(7-8-18)20-9-12(17)5-6-14(20)19-15/h1-6,9H,7H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)c2nc3ccc(Cl)cn3c2CC#N |
| Nombre IUPAC | 2-[6-cloro-2-(4-clorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 302.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.0174 |