Learn More
6-cloro-2-(4-clorofenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide |
| CAS | 82626-73-1 |
| Fórmula molecular | C15 H11 Cl2 N3 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11Cl2N3O/c16-10-3-1-9(2-4-10)15-12(7-13(18)21)20-8-11(17)5-6-14(20)19-15/h1-6,8H,7H2,(H2,18,21) |
| SMILES | NC(=O)Cc1c(nc2ccc(Cl)cn12)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[6-cloro-2-(4-clorofenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 320.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.0279 |