Learn More
6-cloro-2,3-dimetoxipiridina, TRC
Código de producto. 30365950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365950 100 mg 100 miligramos
30352179 50 mg 50 miligramos
30355113 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC596080100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1087659-30-0
Fórmula molecular C7H8NO2Cl
Peso molecular (g/mol) 173.6
Nombre IUPAC 6-cloro-2,3-dimetoxipiridina
SMILES COc1ccc(Cl)nc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2,3-dimethoxypyridine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClNO2/c1-10-5-3-4-6(8)9-7(5)11-2/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0244