Learn More
6'-cloro-2',3'-dihidro-espiro[1,3-dioxolano-2,4'-[4H ]tieno[3,2-e][1,2]tiazina] 1',1'-dióxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6'-Chloro-2',3'-dihydro-spiro[1,3-dioxolane-2,4'-[4H]thieno[3,2-e][1,2]thiazine] 1',1'-Dioxide |
| CAS | 1206597-10-5 |
| Fórmula molecular | C8H8ClNO4S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO4S2/c9-6-3-5-7(15-6)16(11,12)10-4-8(5)13-1-2-14-8/h3,10H,1-2,4H2 |
| SMILES | ClC(S1)=CC2=C1S(NCC23OCCO3)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 1,1-dióxido de 6-cloro-2,3-dihidroespiro[tieno[3,2-e][1,2]tiazina-4,2'-[1,3]dioxolano] |
| Peso molecular (g/mol) | 281.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.96 |