Learn More
Éster metílico del ácido 6-cloro-2,3-dihidro-1-oxo-1H-isoindol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindole-5-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1427360-50-6 |
| Fórmula molecular | C22 H28 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,23,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16+,18+,20-,21-,22+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@]1(O)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (8S,10S,13S,14R,16S,17S)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 356.455 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.199 |