Learn More
Alcohol 6-cloro-2,3-difluorobencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15426947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426947 1 g 1 g
15436947 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34041.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887585-70-8
Fórmula molecular C7H5ClF2O
Peso molecular (g/mol) 178.56
Número MDL MFCD07368108
Clave InChI QOCZAGKTHBSPMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2,3-difluorobenzyl alcohol, 6-chloro-2,3-difluorobenzenemethanol, 6-chloro-2,3-difluorophenyl methanol
PubChem CID 29922043
Nombre IUPAC (6-cloro-2,3-difluorofenil)metanol
SMILES OCC1=C(Cl)C=CC(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2,3-difluorobenzyl alcohol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido