Learn More
6-Cloro-2,3-difluorobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15406177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406177 1 g 1 g
15416177 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33356.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157647-02-4
Fórmula molecular C7H2ClF2N
Peso molecular (g/mol) 173.547
Número MDL MFCD12922576
Clave InChI WKQOTAVCQBOWLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5,6-difluorobenzonitrile, 2,3-difluoro-6-chlorobenzonitrile
PubChem CID 11745112
Nombre IUPAC 6-cloro-2,3-difluorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)F)C#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.55
Porcentaje de pureza 97%