Learn More
6-Chloro-2,3-difluoro-DL-phenylalanine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15407057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15407057 250 mg 250 miligramos
15497047 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34126.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1706428-57-0
Fórmula molecular C9H8ClF2NO2
Peso molecular (g/mol) 235.61
Número MDL MFCD22201054
Clave InChI IFZQIOJLTTYTIK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 6-chloro-2,3-difluoro-dl-phenylalanine, 2-amino-3-6-chloro-2,3-difluorophenyl propanoic acid
PubChem CID 86277654
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-(6-cloro-2,3-difluorofenil)propanoico
SMILES NC(CC1=C(Cl)C=CC(F)=C1F)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2,3-difluoro-DL-phenylalanine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.62
Porcentaje de pureza 97%