Learn More
6-cloro-2,3,4,5-tetrahidro-7,8-dimetoxi-1-fenil-1H-3-benzazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-1-phenyl-1H-3-benzazepine |
| CAS | 67287-38-1 |
| Fórmula molecular | C18H20ClNO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-1-phenyl-1H-3-benzazepine (ACI), 6-chloro-7,8-dimethoxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine, 1H-3-Benzazepine, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-1-phenyl- (9CI, ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20ClNO2/c1-21-16-10-14-13(17(19)18(16)22-2)8-9-20-11-15(14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10,15,20H,8-9,11H2,1-2H3 |
| SMILES | ClC=1C(OC)=C(OC)C=C2C1CCNCC2C=3C=CC=CC3 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-7,8-dimetoxi-1-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[d]azepina |
| Peso molecular (g/mol) | 317.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.12 |