Learn More
6-cloro-2,1,3-benzoselenadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| CAS | 6343-86-8 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl N2 Se |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3ClN2Se/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc2n[se]nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2,1,3-benzoselenadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 217.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.915 |