Learn More
6-cloro-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| CAS | 23002-51-9 |
| Fórmula molecular | C5H3ClN4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3ClN4/c6-5-7-1-3-2-8-10-4(3)9-5/h1-2H,(H,7,8,9,10) |
| SMILES | Clc1ncc2cn[nH]c2n1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 154.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0046 |