Learn More
6-cloro-1-metil-4-fenilquinazolin-2(1H)-ona, Mikromol
Código de producto. 30460602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30460602 25 mg
1 options
Código de producto. 30460602 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0087.050025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-cloro-1-metil-4-fenilquinazolin-2(1H)-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolinone
CAS 20927-53-1
Nombres de analitos o componentes 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolinone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H11 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2(1H)-Quinazolinone, 6-chloro-1-methyl-4-phenyl-, 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolinone, 1-Methyl-4-phenyl-6-chloro-2(1H)-quinazolinone, 1-Methyl-4-phenyl-6-chloro-2-quinazolinone, 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolone, 6-Chloro-4-phenyl-1-methyl-2(1H)-quinazolinone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClN2O/c1-18-13-8-7-11(16)9-12(13)14(17-15(18)19)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1C(=O)N=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
Nombre IUPAC 6-cloro-1-metil-4-fenil-quinazolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 270.71
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.056 g/mol