Learn More
6-Cloro-1-metil-4-fenil-2(1H)-quinazolinona, TRC
Código de producto. 30133685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133685 500 mg 500 miligramos
17923555 50 mg 50 miligramos
17951445 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC370030500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20927-53-1
Fórmula molecular C15 H11 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 270.71
Sinónimo 2(1H)-Quinazolinone, 6-chloro-1-methyl-4-phenyl-, 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolinone, 1-Methyl-4-phenyl-6-chloro-2(1H)-quinazolinone, 1-Methyl-4-phenyl-6-chloro-2-quinazolinone, 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolone, 6-Chloro-4-phenyl-1-methyl-2(1H)-quinazolinone
Nombre IUPAC 6-cloro-1-metil-4-fenilquinazolina-2-ona
SMILES CN1C(=O)N=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolinone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClN2O/c1-18-13-8-7-11(16)9-12(13)14(17-15(18)19)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.056
Porcentaje de pureza >95%