Learn More
6-Chloro-1-hydroxy-1H-benzotriazole, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15187422 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15187422 5 g 5 g
15107432 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15187422 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448920050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26198-19-6
Fórmula molecular C6H4ClN3O
Peso molecular (g/mol) 169.57
Clave InChI TZCYLJGNWDVJRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cl-hobt, 6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-ol, 6-chloro-1-hydroxybenzotriazol, 6-chloro-1-hydroxy-1h-benzotriazole, 6-chloro-1-hydroxibenzotriazol, 6-chloro-1h-benzotriazol-1-ol, 6-chloro-1h-1,2,3-benzotriazol-1-ol, 1-hydroxy-6-chlorobenzotriazole, 6-chloro-1,2,3-benzotriazol-1-ol, 1h-benzotriazole, 6-chloro-1-hydroxy
PubChem CID 232711
Nombre IUPAC 6-chloro-1-hydroxybenzotriazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)N(N=N2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-1-hydroxy-1H-benzotriazole
Punto de fusión 190.0°C to 195.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.57
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Chloro-1-hydroxy-1H-benzotriazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.