Learn More
6-Cloro-1-hexino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410338 25 mL 25 ml
15400338 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53476.AC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10297-06-0 | C6H9Cl | 116.59 g/mol
6-Chloro-1-hexyne is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-cloro-1-hexino se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10297-06-0
Fórmula molecular C6H9Cl
Peso molecular (g/mol) 116.59
Número MDL MFCD00013697
Clave InChI ZUKOCGMVJUXIJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-1-hexyne, 5-hexynechloride, 1-hexyne,6-chloro, 1-hexyne, 6-chloro, 5-hexynyl chloride, 1-chloro-5-hexyne, 6-chloro-hex-1-yne, acmc-1boe0, zukocgmvjuxija-uhfffaoysa
PubChem CID 272001
Nombre IUPAC 6-clorohex-1-ino
SMILES ClCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-1-hexyne
Densidad 0.962
Punto de ebullición 83°C (95 mmHg)
Temperatura de inflamación 37°C (99°F)
Fórmula lineal Cl(CH2)4C≡CH
Índice de refracción 1.451
Cantidad 25 mL
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.59
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Chloro-1-hexyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloro-1-hexyne