Learn More
6-Cloro-1-hexeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430168 25 g 25 g
15420168 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53396.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928-89-2 | C6H11Cl | 118.604 g/mol
6-Chloro-1-hexene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-cloro-1-hexeno se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-89-2
Fórmula molecular C6H11Cl
Peso molecular (g/mol) 118.604
Número MDL MFCD00039391
Clave InChI BLMIXWDJHNJWDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-1-hexene, 1-hexene, 6-chloro, 5-hexenyl chloride, 6-chlorohexene, chloro-1-hex, 6-chloro-1-hexen, 1-chloro-5-hexene, 1-chlorohex-5-ene, acmc-20alz4, 5-hexen-1-yl chloride
PubChem CID 70233
Nombre IUPAC 6-clorohex-1-ano
SMILES C=CCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-1-hexene
Densidad 0.896
Punto de ebullición 135°C to 136°C
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Fórmula lineal Cl(CH2)4CH=CH2
Índice de refracción 1.438
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.61
Porcentaje de pureza 97%