Learn More
6-cloro-1-hexanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-1-hexanol |
| CAS | 2009-83-8 |
| Fórmula molecular | C6H13ClO |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-6-hexanol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol, Hexamethylene Chlorohydrin, NSC 3700, ω-Chlorohexanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13ClO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2 |
| SMILES | OCCCCCCCl |
| Nombre IUPAC | 6-clorohexano-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 136.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0655 |