Learn More
6-Cloro-1-hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471988 500 g 500 g
11451988 25 g 25 g
11461988 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14582.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2009-83-8 | C6H13ClO | 136.619 g/mol
6-Chloro-1-hexanol is used in the preparation of its corresponding bromide by reaction with sodium bromide using N,N-dimethylformamide and dibromomethane (2:1) as a solvent. It is utilized in the selective elimination of 6-chloro-1-hexene from esters of 6-chloro-1-hexanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-cloro-1-hexanol se utiliza en la preparación de su correspondiente bromuro por reacción con bromuro de sodio utilizando N,N-dimetilformamida y dibromometano (2:1) como disolvente. Se utiliza en la eliminación selectiva de 6-cloro-1-hexeno de ésteres de 6-cloro-1-hexanol.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, sales metálicas en polvo, agentes de reducción fuertes, anhídridos de ácidos y cloruros de ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2009-83-8
Fórmula molecular C6H13ClO
Peso molecular (g/mol) 136.619
Número MDL MFCD00002984
Clave InChI JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
PubChem CID 74828
Nombre IUPAC 6-clorohexano-1-ol
SMILES C(CCCCl)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-1-hexanol
Densidad 1.027
Punto de ebullición 109°C to 111°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.456
Cantidad 500 g
Beilstein 1697307
Información de solubilidad Soluble in dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.62
Porcentaje de pureza 97%