Learn More
6-cloro-1,3-dimetiluracilo, TRC
Código de producto. 30366374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366374 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30366374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5960401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-1,3-dimethyluracil
CAS 6972-27-6
Fórmula molecular C6H7ClN2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-Chloro-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethyl-6-chlorouracil, 4-Chloro-1,3-dimethyluracil, 6-Chloro-1,3-dimethyl-2,4-dioxopyrimidine, 6-Chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione, 6-Chloro-1,3-dimethyluracil, NSC 61919
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7ClN2O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,1-2H3
SMILES CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)Cl
Nombre IUPAC 6-cloro-1,3-dimetilpirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 174.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0196