Learn More
6-Cloro-1,3-dimetiluracilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425083 5 g 5 g
11415083 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425083 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12755.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6972-27-6 | C6H7ClN2O2 | 174.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6972-27-6
Fórmula molecular C6H7ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 174.58
Número MDL MFCD00038066
Clave InChI VATQPUHLFQHDBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-1,3-dimethyluracil, 6-chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1,3-dimethyl-6-chlorouracil, 6-chloro-1,3-dimethyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloro-1,3-dimethyl, 6-chloro-2,4-dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidine, 6-chloro-1,3-dimethyl-2,4-1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloro-1,3-dimethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, acmc-209oan, 1,3-dimethyl-4-chlorouracil
PubChem CID 81442
Nombre IUPAC 6-chloro-1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES CN1C(Cl)=CC(=O)N(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-1,3-dimethyluracil
Punto de fusión 109°C to 111°C
Cantidad 5 g
Beilstein 144393
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.59
Porcentaje de pureza 97%