Learn More
6-Cloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-ona, + 98 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one |
| CAS | 19932-84-4 |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 192.0°C to 193.0°C |
| Color | Beige |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C7H4ClNO2 |
| Show More |
RU– Solo para uso en investigación