Learn More
6-Cloro-1,3-bencitiazol-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10471674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10471674 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10471674 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB04800DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-1, 3-benzothiazol-2-amine
CAS 95-24-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H5ClN2S
Número MDL MFCD00053557
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
Clave InChI VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
Nombre IUPAC 6-cloro-1,3-benzotiazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 184.641
PubChem CID 7226
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.65
Porcentaje de pureza 97%