Learn More
6-Cloro-1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, TRC
Código de producto. 30360392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360392 25 mg 25 miligramos
30365047 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36462525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-10-0
Fórmula molecular C7 H4 Cl N O S
Peso molecular (g/mol) 185.63
Sinónimo 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 6-chloro-, 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 6-chloro- (7CI,8CI), 6-Chloro-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 6-Chloro-1,2-benzisothiazole-3-one, 6-Chloro-1,2-benzisothiazolin-3-one, 6-Chloro-1,2-benzoisothiazol-3-one, FER 1443, Landromil, Ticlaton, Ticlatone
Nombre IUPAC 6-cloro-1,2-benzotiazol-3-ona
SMILES Clc1ccc2C(=O)NSc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNOS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-9-7(5)10/h1-3H,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.9702